929581
PCL-PEG-PCL diacrylate
average Mn 2000-20000-2000, poly(caprolactone)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(caprolactone) diacrylate
別名:
Acrylate-PCL-PEG-PCL-acrylate, Biodegradable triblock copolymer, PCL-b-PEG-b-PCL, PEG hydrogel, PEGDA
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
C3H3O2(C6H10O2)x(C2H4O)y(C6H10O2)zC3H3O
UNSPSCコード:
12352200
詳細
PCL-PEG-PCL diacrylate, average Mn 2000-20000-2000, is a functionalized, amphiphilic triblock copolymer composed of a central hydrophilic, biocompatible poly(ethylene glycol) (PEG) block and two terminal hydrophobic, biodegradable poly(caprolactone) (PCL) blocks. PCL-PEG-PCL diacrylate can be crosslinked via free radical polymerization and/or photopolymerication to form a crosslinked hydrogel network. Hydrolysis of the esters of the PCL blocks permits degradation of the crosslinked networks.
アプリケーション
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
特徴および利点
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
929581-VAR:
929581-BULK:
929581-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)