Merck
92790
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-triphenylcyclotrisiloxane
technical, mixture of isomers of cis and trans
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O3Si3
CAS番号:
分子量:
408.67
Beilstein:
2954104
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
technical
形状
liquid
不純物
~15% tetramer (2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetraphenylcyclotetrasiloxane)
密度
1.102 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H24O3Si3/c1-25(19-13-7-4-8-14-19)22-26(2,20-15-9-5-10-16-20)24-27(3,23-25)21-17-11-6-12-18-21/h4-18H,1-3H3
InChI Key
HAURRGANAANPSQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
92790-VAR:
92790-BULK:
92790-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)