コンテンツぞスキップ
919829
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
この商品に぀いお
化孊匏:
[-CH(13C6H5)CH2-]n
UNSPSC Code:
12162002
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Mass shift:
M+6 (per repeating unit)
Form:
solid
isotopic purity
≥99 atom % 13C
form
solid
mass shift
M+6 (per repeating unit)
保管分類
11 - Combustible Solids
䞀䜓䜕が起きおいるの
WGK 3
適甚法什
詊隓研究甚途を考慮した関連法什を䞻に挙げおおりたす。化孊物質以倖に぀いおは、䞀郚の情報のみ提䟛しおいたす。 補品を安党か぀合法的に䜿甚するこずは、䜿甚者の矩務です。最新情報により修正される堎合がありたす。WEBの反映には時間を芁するこずがあるため、適宜SDSをご参照ください。
919829-BULK: + 919829-VAR:
jan
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする