Merck
91747
Sigma-Aldrich
Dimethylthexylsilyl trifluoromethanesulfonate
≥97.0% (T)
別名:
Dimethyl-(2,3-dimethyl-2-butyl)silyl trifluoromethanesulfonate, TDS triflate, Thexyl-dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid thexyl-dimethylsilyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19F3O3SSi
CAS番号:
分子量:
292.39
Beilstein:
4186137
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (T)
屈折率
n20/D 1.405
bp
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Reagent used for the introduction of the thexyldimethylsilyl group; Review
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D. Enders et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 359-359 (1987)
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
H.-J. Wetter et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5515-5515 (1985)
T. Allmendinger et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 395-395 (1988)