Merck
913480
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide nanofibers
別名:
Nanofibrous inorganic powder, TiO2 anatase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
UNSPSCコード:
11181502
NACRES:
NA.23
詳細
Thermal Conductivity 6.5 Wm-1K-1
品質水準
形状
nanofiber
powder (3D cotton/white fluffy)
fiber diam. × L
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: polycystalline nanofibers
表面積
10 m2/g
屈折率
n/D 2.5
primary crystallite size
(anatase
Typical Size of Crystallites: 7 nm)
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Titania oxdie-anatase nanofibers has energy applications as energy convertor in solar cells, air/fuel ratio controllor in automotive, humidity and gas sensors, electrode materials in batteries, solid oxide fuel cells, inorganic membranes, dye sensitized solar cells, photocatalyic degradation of votile compounds (VOC), bacteria and NOx, and waste water purification.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
913480-BULK:
913480-10G:
913480-5G:
913480-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.