Merck
90224
Sigma-Aldrich
3-Butoxy-propionaldehyde diethyl acetal
≥95.0% (GC)
別名:
3-tert-Butoxy-1,1-diethoxypropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH2CH2CH(OCH2CH3)2
CAS番号:
分子量:
204.31
Beilstein:
1745964
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.411
密度
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(CCOC(C)(C)C)OCC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)