アッセイ
≥97%
形状
solid
InChI
1S/C58H49NSi2/c1-58(2,3)44-34-36-45(37-35-44)59-56-40-38-52(60(46-22-10-4-11-23-46,47-24-12-5-13-25-47)48-26-14-6-15-27-48)42-54(56)55-43-53(39-41-57(55)59)61(49-28-16-7-17-29-49,50-30-18-8-19-31-50)51-32-20-9-21-33-51/h4-43H,1-3H3
InChI Key
WIHKEPSYODOQJR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
900965-VAR:
900965-500MG:
900965-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
有機エレクトロニクスは、有機導電体や有機半導体を用いて、有機太陽電池、有機EL、有機電界効果トランジスタなどの応用実現を目指す分野です。