Merck
900752
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1,2,5,6-tetrahydro-4-methyl-2,6-dioxo-3-pyridinecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2O2
CAS番号:
分子量:
178.19
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
>98%
形状
solid
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
900752-VAR:
900752-BULK:
900752-1G:
試験成績書(COA)