サイズ
1 L
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
MS Resin® is a new formula that expands what is possible with your printer. The formula is crafted to not be limited to a single printer - many SLA/DLP printers are compatible with MS Resin® including the Form1. The final surface texture has a unique matte finish. The resin is less viscous than most other resins and is easier to clean out from vats and off prints. It′s ideal for anyone who wants to explore superior material options for their UV Curable Printer.
法的情報
MS Resin is a registered trademark of MadeSolid, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)