Merck
89846
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-3-(Fmoc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Fmoc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H27NO4
CAS番号:
分子量:
477.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C31H27NO4/c33-29(34)19-28(30(21-11-3-1-4-12-21)22-13-5-2-6-14-22)32-31(35)36-20-27-25-17-9-7-15-23(25)24-16-8-10-18-26(24)27/h1-18,27-28,30H,19-20H2,(H,32,35)(H,33,34)/t28-/m0/s1
InChI Key
GQRZIYGFRVKFSB-NDEPHWFRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)