Merck
88574
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3,4-difluoro-β-Homophe-OH
≥98.0%
別名:
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3,4-difluorophenyl)butyric acid, Fmoc-3,4-difluoro-L-β-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H21F2NO4
CAS番号:
分子量:
437.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystals
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C[C@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H21F2NO4/c26-22-10-9-15(12-23(22)27)11-16(13-24(29)30)28-25(31)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-10,12,16,21H,11,13-14H2,(H,28,31)(H,29,30)/t16-/m0/s1
InChI Key
JMBTVCKRMLBMJH-INIZCTEOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)