Merck
88508
Sigma-Aldrich
Bis[tris(3-(heptadecafluorooctyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
≥95% (31P-NMR)
別名:
Bis[tris(3-(perfluorooctyl)phenyl)phosphine]palladium(II) dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C84H24Cl2F102P2Pd
CAS番号:
分子量:
3210.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95% (31P-NMR)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c1cccc(c1)P(c2cccc(c2)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3cccc(c3)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c4cccc(c4)P(c5cccc(c5)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c6cccc(c6)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
アプリケーション
フルオラス二相系(FBS)におけるStille、鈴木カップリングの触媒です。
その他情報
Perfluoro-tagged Pd complexes as catalysts for Stille couplings in a fluorous biphase system, palladium-catalyzed Suzuki couplings.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T. Osswald et al.
Tetrahedron Letters, 42, 2965-2965 (2001)
S. Schneider et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 112, 4293-4293 (2000)
S. Schneider et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)