Merck
87052
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol 2-chlorotrityl ether polymer-bound
extent of labeling: 0.3-1 mmol/g loading
別名:
4-Amino-1-butyl 2-chlorotrityl ether polymer-bound, O-(2-Chlorotrityl)-4-amino-1-butanol polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
標識化の程度
0.3-1 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
保管温度
2-8°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)