安全性情報
86393
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Ile-Fmoc
extent of labeling: ~0.18 mmol/g protected amino acid loading
別名:
Fmoc-L-isoleucine 4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
TentaGel
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.18 mmol/g protected amino acid loading
粒径
~90 μm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
法的情報
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86393-1G:
86393-5G:
86393-BULK:
86393-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)