Merck
862045
Sigma-Aldrich
Suberyldicholine dichloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H38Cl2N2O4
CAS番号:
分子量:
417.41
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
mp
197-199 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)