Merck
861383
Sigma-Aldrich
1,1′-Trimethylenebis(4-formylpyridinium bromide) dioxime
97%
別名:
TMB-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18Br2N4O2
CAS番号:
分子量:
446.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
97%
mp
231 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].[Br-].O\N=C\c1cc[n+](CCC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)