Merck
860352
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl β-D-thiogalactopyranoside
98%
別名:
2-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO7S
CAS番号:
分子量:
317.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D −229.7°, c = 0.71 in methanol
mp
201 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860352-100MG:
860352-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)