Merck
858803
Sigma-Aldrich
(2-ナフトキシ)酢酸 N-ヒドロキシスクシンイミド エステル
98%
別名:
N-スクシンイミジル 2-ナフトキシアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13NO5
CAS番号:
分子量:
299.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
品質水準
アッセイ
98%
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(COc1ccc2ccccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
アプリケーション
Reagent for derivatization of amino acids and peptides.
包装
Packaged in glass bottles
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
858803-5G:
858803-1G:
858803-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)