Merck
858013
Sigma-Aldrich
5′-Acetyl-2′,3′-isopropylideneadenosine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19N5O5
CAS番号:
分子量:
349.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12)n3cnc4c(N)ncnc34
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
858013-1G:
858013-5G:
858013-VAR:
858013-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)