Merck
856770
Sigma-Aldrich
DL-アラニン β-ナフチルアミド 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)CONHC10H7·HCl
CAS番号:
分子量:
250.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
mp
258-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.CC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O.ClH/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16);1H
InChI Key
WNLRRMRLNYQNOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換