Merck
856754
Sigma-Aldrich
N-アセチル-L-トリプトファンアミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15N3O2
CAS番号:
分子量:
245.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D +17.5°, c = 2 in methanol
mp
194-196 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChI Key
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)