Merck
855839
Sigma-Aldrich
O-ベンジル-L-チロシン
97%
別名:
4-ベンジルオキシ-L-フェニルアラニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
271.31
Beilstein:
2659642
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −8.9°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
mp
259 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
InChI Key
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)