Merck
855316
Sigma-Aldrich
Nα-Acetyl-L-tyrosinamide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CONH2
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
2216288
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
光学活性
[α]21/D +51°, c = 0.8 in H2O
mp
223-225 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c1-7(14)13-10(11(12)16)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,10,15H,6H2,1H3,(H2,12,16)(H,13,14)/t10-/m0/s1
InChI Key
RJNKBEQRBIJDNM-JTQLQIEISA-N