Merck
855251
Sigma-Aldrich
5-Carbethoxy-2-thiouracil
98%
別名:
2-Thioisoorotic acid ethyl ester, 5-Carbethoxy-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O3S
CAS番号:
分子量:
200.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
249-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cnc(S)nc1O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)