Merck
850276
Sigma-Aldrich
4-フルオロフェノキシ酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4OCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
170.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
104-104.5 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
ZBIULCVFFJJYTN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
850276-VAR:
850276-25G:
850276-5G:
850276-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chayanis Sutcharitchan et al.
Food chemistry, 322, 126766-126766 (2020-04-20)
A simple, rapid, and effective method based on salting-out extraction and LC-MS/MS techniques was developed for the determination of 39 plant growth regulator (PGR) residues in two of the most common root and rhizome Chinese herbs, Codonopsis Radix (Dangshen) and