Merck
84656
Sigma-Aldrich
1,3-ジ-Boc-2-(カルボキシメチル)グアニジン
≥97.0%
別名:
N-(N,N′-ジ-Boc-グアニル)グリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H23N3O6
CAS番号:
分子量:
317.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
形状
powder
white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=NCC(O)=O
InChI
1S/C13H23N3O6/c1-12(2,3)21-10(19)15-9(14-7-8(17)18)16-11(20)22-13(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,17,18)(H2,14,15,16,19,20)
InChI Key
ZJYJFQDYIMDGDG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
グアニジニル化試薬です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design