Merck
81834
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-cyano-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-3-(Boc-amino)-4-(4-cyanophenyl)butyric acid, Boc-4-cyano-L-β-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O4
CAS番号:
分子量:
304.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C16H20N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-13(9-14(19)20)8-11-4-6-12(10-17)7-5-11/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChI Key
UXSGGQWSQPYJTQ-ZDUSSCGKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)