Merck
81535
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-Br
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Br loading
別名:
(2-Bromoethyl)polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
標識化の程度
0.8-1.2 mmol/g Br loading
マトリックス
crosslinked with 1% DVB
粒径
500-560 μm
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brominated polystyrene is a core matrix for the preparation of various functionalized polystyrene resins for solid phase peptide synthesis (SPPS) and solid phase organic synthesis (SPOS).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81535-VAR:
81535-BULK:
81535-25G:
81535-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)