Merck
80587
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3-methyl-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-methylphenyl)butyric acid, Fmoc-3-methyl-L-β-homophenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H25NO4
CAS番号:
分子量:
415.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C26H25NO4/c1-17-7-6-8-18(13-17)14-19(15-25(28)29)27-26(30)31-16-24-22-11-4-2-9-20(22)21-10-3-5-12-23(21)24/h2-13,19,24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChI Key
UKIDBCGNTDOQRO-IBGZPJMESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
80587-VAR-F:
80587-BULK-F:
80587-500MG-F:
試験成績書(COA)