Merck
805289
Sigma-Aldrich
2-fluoro-4-methylphenylboronic acid MIDA ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13BFNO4
分子量:
265.05
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
powder
mp
188.4 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
O=C(CN(C)C1)OB(C2=C(F)C=C(C)C=C2)OC1=O
InChI
1S/C12H13BFNO4/c1-8-3-4-9(10(14)5-8)13-18-11(16)6-15(2)7-12(17)19-13/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChI Key
NAIYXIBAIMFIER-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid MIDA ester, an aryl MIDA (N-methyliminodiacetic acid) boronate, is a MIDA-protected boronate ester. It participates in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
805289-1G:
805289-BULK:
805289-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)