Merck
803278
Sigma-Aldrich
1-Amino-1-deoxy-D-fructose hydrochloride
95%
別名:
D-Isoglucosamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14ClNO5
CAS番号:
分子量:
215.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder or crystals
mp
118-123 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O.Cl
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h4-6,8,10-12H,1-2,7H2;1H/t4-,5-,6-;/m1./s1
InChI Key
BXEJEZFWNIJRIM-RWOHWRPJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
803278-VAR:
803278-1G:
803278-BULK:
試験成績書(COA)