Merck
80061
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ala-OPfp
≥98.0%
別名:
Fmoc-D-alanine pentafluorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H16F5NO4
CAS番号:
分子量:
477.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
Fmoc-D-Ala-OPfp, ≥98.0%
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C24H16F5NO4/c1-11(23(31)34-22-20(28)18(26)17(25)19(27)21(22)29)30-24(32)33-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,30,32)/t11-/m1/s1
InChI Key
CJXZXBGKOSXBFR-LLVKDONJSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)