Merck
793434
Sigma-Aldrich
4-Tolyl-α-MIDA-boryl aldehyde
別名:
(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)(4-methylphenyl)acetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H16BNO5
CAS番号:
分子量:
289.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
135-142 °C
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1OB(C(C2=CC=C(C)C=C2)C([H])=O)OC(CN(C)C1)=O
InChI
1S/C14H16BNO5/c1-10-3-5-11(6-4-10)12(9-17)15-20-13(18)7-16(2)8-14(19)21-15/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
DCVSWHVQPHHNBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Tolyl-α-MIDA-boryl aldehyde is a-boryl aldehyde derivative. It can be synthesized from oxiranyl MIDA boronates, via rearrangement.[1]
アプリケーション
This boronic acid derivative is in a series of the first known stable α-boryl aldehyde species. Through the employment of the MIDA-protected boronic ester, this building block has been shown as a precursor to the synthesis of unnatural amino acids.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
793434-BULK:
793434-VAR:
793434-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)