Merck
779245
Sigma-Aldrich
エチル (1R,8S,9s)-ビシクロ[6.1.0]ノナ-4-エン-9-カルボキシラート
≥98.0% (GC)
別名:
(1α,8α,9β)-ビシクロ[6.1.0]ノナ-4-エン-9-カルボン酸 エチル エステル, エチル (1α,8α,9β)-ビシクロ[6.1.0]ノナ-4-エン-9-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O2
CAS番号:
分子量:
194.27
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
SMILES記法
CCOC(=O)C1[C@@H]2CCC=CCC[C@H]12
InChI
1S/C12H18O2/c1-2-14-12(13)11-9-7-5-3-4-6-8-10(9)11/h3-4,9-11H,2,5-8H2,1H3/b4-3-/t9-,10+,11-
InChI Key
BAOUWGVQCUYLAA-WBEMHANISA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
779245-BULK:
779245-500MG:
779245-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)