Merck
778710
Sigma-Aldrich
2-(2-フリル)-1,3-ジオキソラン
98%
別名:
2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)フラン, 2-フルフラール エチレングリコール アセタール, フルフラール エチレン アセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3
CAS番号:
分子量:
140.14
Beilstein:
121450
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.5% (GC)
98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1COC(O1)c2ccco2
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6(8-3-1)7-9-4-5-10-7/h1-3,7H,4-5H2
InChI Key
FCACHSUJEMZCMK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
778710-BULK:
778710-VAR:
778710-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)