Merck
778648
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(S)-1-(Di-tert-butylphosphino)ethyl]-2-[(S)-phenylphosphinoyl]ferrocene
≥97%
別名:
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-[(S)-phenylphosphinyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J688-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H36FeOP2
CAS番号:
分子量:
482.36
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
形状
powder
光学純度
ee: ≥99%
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@H](=O)c3ccccc3)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H31OP2.C5H5.Fe/c1-16(24(20(2,3)4)21(5,6)7)18-14-11-15-19(18)23(22)17-12-9-8-10-13-17;1-2-4-5-3-1;/h8-16,23H,1-7H3;1-5H;/t16-;;/m0../s1
InChI Key
ZRFUSACJLNCGTO-SQKCAUCHSA-N
詳細
sold in collaboration with Solvias AG
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
778648-VAR:
778648-500MG:
778648-BULK:
778648-100MG:
778648-1G:
778648-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chiral mixed secondary phosphine-oxide-phosphines: high-performing and easily accessible ligands for asymmetric hydrogenation.
Heidi Landert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(38), 6873-6876 (2010-08-18)