Merck
773093
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H35N3O4
CAS番号:
分子量:
633.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
95%
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
183-188 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN([C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)=O)C(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C41H35N3O4/c1-43(40(47)48-27-37-35-23-13-11-21-33(35)34-22-12-14-24-36(34)37)38(39(45)46)25-32-26-44(28-42-32)41(29-15-5-2-6-16-29,30-17-7-3-8-18-30)31-19-9-4-10-20-31/h2-24,26,28,37-38H,25,27H2,1H3,(H,45,46)/t38-/m0/s1
InChI Key
JWVLJHMKVOZWMC-LHEWISCISA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773093-VAR:
773093-BULK:
773093-250MG:
773093-1G:
試験成績書(COA)