Merck
773085
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Glu(OtBu)-OH
97%
別名:
N-Methyl glutamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H29NO6
CAS番号:
分子量:
439.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
116-119 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@H](CCC(OC(C)(C)C)=O)N(C)C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-22(27)14-13-21(23(28)29)26(4)24(30)31-15-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20-21H,13-15H2,1-4H3,(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChI Key
FVUASVBQADLDRO-NRFANRHFSA-N
アプリケーション
Fmoc-protected N-methyl amino acid. N-methyl amino acids have shown enhanced biological stability in peptides compared to standard amino acids.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
773085-VAR:
773085-BULK:
773085-5G:
773085-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)