Merck
77301
Sigma-Aldrich
(+)-Perillaaldehyde
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-4-Isopropenylcyclohexene-1-carboxaldehyde, (R)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2413108
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +136.0±2°, c = 10% in ethanol
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
屈折率
n20/D 1.505
密度
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CCC(C=O)=CC1
その他情報
Highly purified (+)-perillaaldehyde useful as chiral building block
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 44, 4713-4713 (1988)
F. Kido et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 229-229 (1992)
C. Siegel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6865-6865 (1991)