Merck
767867
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-quinoline-1-carboxaldehyde
97%
別名:
6-Fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-quinolinecarboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10FNO
CAS番号:
分子量:
179.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
85-87 °C
SMILES記法
Fc1ccc2N(CCCc2c1)C=O
InChI
1S/C10H10FNO/c11-9-3-4-10-8(6-9)2-1-5-12(10)7-13/h3-4,6-7H,1-2,5H2
InChI Key
XJTRLWYQQNGUMV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767867-1G:
767867-VAR:
767867-BULK:
試験成績書(COA)