Merck
763985
Sigma-Aldrich
2,2′-(9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bisthiophene
97%
別名:
2,7-Bis(thien-2-yl)-9,9-dioctylfluorene, Thiophene, 2,2′-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H46S2
CAS番号:
分子量:
554.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
35-40 °C
SMILES記法
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)-c4cccs4)-c5cccs5
InChI
1S/C37H46S2/c1-3-5-7-9-11-13-23-37(24-14-12-10-8-6-4-2)33-27-29(35-17-15-25-38-35)19-21-31(33)32-22-20-30(28-34(32)37)36-18-16-26-39-36/h15-22,25-28H,3-14,23-24H2,1-2H3
InChI Key
HGAWLLXSUXWDFN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Fluorene monomer which contains thiophene designed to expand the
spectral width of absorption appropriate for sunlight harvesting in polymer solar cells.1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
763985-BULK:
763985-1G:
763985-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Advances in Functional Materials, 18, 2824-2833 (2008)