コンテンツへスキップ
Merck

76071

Sigma-Aldrich

1-Bromo-3-(heptadecafluorooctyl)benzene

≥95.0%

別名:

1-Bromo-3-(perfluorooctyl)benzene

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

実験式(ヒル表記法):
C14H4BrF17
CAS番号:
分子量:
575.06
Beilstein:
8807537
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:

アッセイ

≥95.0%

不純物

<0.5% sum of bromated impurities

mp

41-46 °C

SMILES記法

FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c1cccc(Br)c1

その他情報

Synthesis of a perfluoro-tagged phosphine for Stille couplings in a fluorous biphasic system

最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

適切なバージョンが見つかりませんか。

特定のバージョンが必要な場合は、ロット番号またはバッチ番号で特定の証明書を検索できます。

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

Repetitive Application of Perfluoro-Tagged Pd Complexes for Stille Couplings in a Fluorous Biphasic System This work was supported by Fluka (Buchs) and Byk Gulden Pharmaceuticals (Konstanz). S.S. thanks Fluka for financial support. We would also thank Priv.-Doz. Dr. C. Rücker for help in the preparation of the manuscript.
Schneider et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 39(22), 4142-4145 (2000-11-28)

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)