Merck
76029
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥96.0% (HPLC)
別名:
(R)-2-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10F3NO2
CAS番号:
分子量:
233.19
Beilstein:
5048167
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
SMILES記法
N[C@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)