Merck
760188
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
97%
別名:
4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiophene-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O2S
CAS番号:
分子量:
182.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
179-184 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1csc2CCCCc12
InChI
1S/C9H10O2S/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h5H,1-4H2,(H,10,11)
InChI Key
TUZZQEHPGHKGRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
760188-BULK:
760188-VAR:
760188-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)