Merck
756547
Sigma-Aldrich
Strontium silicate aluminate, europium and dysprosium doped
97% trace metals basis
別名:
Europium and dysprosium doped strontium aluminum silicon oxide, Long persistent blue phosphor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
分子量:
582.04
UNSPSCコード:
12352300
詳細
long persistent blue phosphor
アッセイ
97% trace metals basis
形状
powder
組成
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
粒径
-300 mesh
mp
>1200 °C (lit.)
蛍光検出
λem Blue (UV excitation source)
詳細
Long persistent blue phosphor
その他情報
Persist Time (min): 3500 ± 5%
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
756547-BULK:
756547-VAR:
756547-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Qiu, Z.; Zhou, Y.; Lu, M.; Zhang, A.; Ma, Q.
Solid State Sciences, 10, 629-629 (2008)
Mishra, S.B.; et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 115, 579-579 (2010)