Merck
754153
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluorothiazole hydrochloride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3FN2S · HCl
CAS番号:
分子量:
154.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
138-143 °C
SMILES記法
Cl.Nc1ncc(F)s1
InChI
1S/C3H3FN2S.ClH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
InChI Key
HUXNGTYNEWXYDM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
754153-250MG:
754153-VAR:
754153-BULK:
試験成績書(COA)