Merck
754064
Sigma-Aldrich
DH-FTTF
sublimed, 95%
別名:
5,5'-ビス(7-ヘキシル-9H-フルオレン-2-イル)-2,2'-ビチオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H46S2
CAS番号:
分子量:
662.99
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
sublimed
損失
0.5 wt. %, 405 °C
mp
373-378 °C
半導体特性
P-type (mobility=0.05-0.12 cm2/V·s)
InChI
1S/C46H46S2/c1-3-5-7-9-11-31-13-17-39-35(25-31)29-37-27-33(15-19-41(37)39)43-21-23-45(47-43)46-24-22-44(48-46)34-16-20-42-38(28-34)30-36-26-32(14-18-40(36)42)12-10-8-6-4-2/h13-28H,3-12,29-30H2,1-2H3
InChI Key
IEOMVXSYYUOEQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Robust small molecule p-channel semiconductor that exhibits excellent device performance and resistant to harsh environments including aqueous conditions for BioMEMS devices.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
754064-BULK:
754064-VAR:
754064-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic thin-film transistors fabricated on resorbable biomaterial substrates.
Christopher J Bettinger et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(5), 651-655 (2010-03-11)
資料
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study
有機EL用機能性有機材料の設計に関する方法論について解説しました。理論的予測と各種測定データとの関係を有機EL材料設計や候補材料の絞込みに用いることで、ホスト材料と電荷輸送材料を合成することができます。
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
すべて表示
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。