Merck
753440
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorophenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-[1-(3-Fluorophenyl)vinyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18BFO2
CAS番号:
分子量:
248.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.499
密度
1.041 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(=C)c2cccc(F)c2
InChI
1S/C14H18BFO2/c1-10(11-7-6-8-12(16)9-11)15-17-13(2,3)14(4,5)18-15/h6-9H,1H2,2-5H3
InChI Key
JHYKXYAWAWZTCM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
753440-VAR:
753440-BULK:
753440-500MG:
753440-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)