Merck
753076
ビス(エチルシクロペンタジエニル)コバルト(II)
packaged for use in deposition systems
別名:
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(II), (EtCp)2Co, 1,1′-Diethylcobaltocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18Co
CAS番号:
分子量:
245.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
形状
liquid
密度
1.516 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Co].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Co/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI Key
YHCQFTZSIGZRTR-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hunde; E.T.; Watkins; J.J.
Chemistry of Materials, 16, 498-498 (2004)
Rushworth; S.
Material Matters, 5, 94-94 (2010)
Lain-Jong Li et al.
Nature materials, 4(6), 481-485 (2005-05-24)
Encapsulation of organic molecules in carbon nanotubes has opened a new route for the fabrication of hybrid nanostructures. Here we show that diameter-selective encapsulation of two metallocene compounds bis(cyclopentadienyl) cobalt and bis(ethylcyclopentadienyl) cobalt has been observed in single-walled carbon nanotubes.