Merck
749060
Sigma-Aldrich
亜鉛
sputtering target, diam. × thickness 3.00 in. × 0.125 in., 99.995% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
solid
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
直径×厚み
3.00 in. × 0.125 in.
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
スパッタリングは、エネルギー粒子をターゲットに照射して固体のターゲット材料から原子を放出させるプロセスです。一般に、薄膜蒸着、エッチング、および分析手法に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
749060-BULK:
749060-1EA:
749060-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oechsner, H.
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 8, 185-185 (1975)
Dahn, J. R.; Trussler, S.; Hatchard, T. D.; Bonakdarpour, B. et al.
Chemistry of Materials, 14, 3519-3519 (2002)
Hahn, H.; Averback, R. S.
Journal of Applied Physics, 67, 1113-1113 (1990)
Sigmund, P.
Physical Review, 184, 383-383 (1969)
M E Kuyumcu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(11), 1467-1471 (2013-06-19)
Zinc is one of the most important elements for human body. Zinc deficiency can occur in any age, if it is seen in elderly its clinical results can be more harmful due to already diminished functions. Some studies showed zinc
資料
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
ナノ複合コーティングの調節可能性と、目的に合った膜を生成するための原子層堆積法の優れた適合性を紹介しています。
ALD(原子層堆積法)を色素増感およびペロブスカイト太陽電池の作製に用いた事例をご紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
すべて表示